Learn More
Bromuro de rutenio(III) hidrato, Ru 25 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium(III) bromide hydrate |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Characteristic |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Número UN | UN3260 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.78 (Anhydrous) |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ru 25% min. |