Learn More
Bromuro de rutenio(III) hidrato, Ru 25 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337477 1 g 1 g
11347477 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012628.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Oxidación
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 314075-07-5
Fórmula molecular Br3H2ORu
Peso molecular (g/mol) 358.80
Número MDL MFCD00016314
Clave InChI PMMMCGISKBNZES-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC Hidrato de tribromorrutenio
SMILES O.Br[Ru](Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(III) bromide hydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.78 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 25% min.
Olor Characteristic
Sensibilidad Hygroscopic