Learn More
2,4-Pentanedionato de rutenio(III), Ru 24 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium(III) 2, 4-pentanedionate |
| Punto de fusión | 260°C (decomposition) |
| Nombre de nota | Ru 24% min. |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in most organic solvents such as acetone,chlorinated hydrocarbons,alcohols,cyclohexane and benzene. Insoluble in water. |
| Nombre IUPAC | (Z)-4-oxopent-2-en-2-olato;rutenio(3+) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.4 |
| Aspecto | Red crystals |