Learn More
Rutenio negro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium black |
| Cantidad | 10 g |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3089 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
Seguridad y manipulación
- Ruthenium black
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contain: Ruthenium