Learn More
Rutenio, 99,9 %, (base de trazas metálicas), malla -200, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10573561 1 g Frasco de vidrio 1 g
10624712 5 g Frasco de vidrio 5 g
10540014 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10573561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198100010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-18-8
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC rutenio
SMILES [Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium
Color Gris
Nombre de nota -200 mesh
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Formulario Polvo
Índice Merck 15, 8433
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.07
Grado Traza de metal
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.