Learn More
Rutenio, 99,9 %, (base de trazas metálicas), malla -200, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium |
| Color | Gris |
| Nombre de nota | -200 mesh |
| Cantidad | 25 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.90% |
| Formulario | Polvo |
| Índice Merck | 15, 8433 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.07 |
| Grado | Traza de metal |
Seguridad y manipulación
- Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.