Learn More
Rutenio, típicamente 5 % en polvo de alúmina, reducido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11301828 5 g 5 g
11381818 25 g 25 g
11391818 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11301828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011749.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Hidrogenación de carbonilos alifáticos y anillos aromáticos, especialmente moléculas voluminosas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-18-8
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC rutenio
SMILES [Ru]
Specifications
Nombre del producto químico o material Ruthenium
Aspecto Dark powder
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Formulario Polvo
Información de solubilidad Insoluble in water.