Learn More
Rutenio, 5 % en polvo de carbón activado, reducido, nominalmente 50 % agua húmeda, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428470 25 g 25 g
11408470 5 g 5 g
11418470 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428470 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044338.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-18-8
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC rutenio
SMILES [Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium
Nombre de nota 5% on activated carbon powder, Reduced, nominally 50% water wet
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Información de solubilidad Insoluble in water.