Learn More
Rutenio, 4 % en anillos de alúmina de 6,35 mm, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruthenium |
| Nombre de nota | 4% on 6.35mm (0.25 in.) alumina rings |
| Color | Gris-blanco |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |