Learn More
Rutaecarpina, TRC
Código de producto. 30411531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411531 1 g -
30425129 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR7017751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-26-4
Fórmula molecular C18 H13 N3 O
Peso molecular (g/mol) 287.32
Sinónimo Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13-dihydro-, Rutecarpine (6CI,7CI,8CI), 8,13-Dihydroindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, NSC 258317, Rhetine, Rutaecarpine
SMILES O=C1N2CCc3c([nH]c4ccccc34)C2=Nc5ccccc15
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rutaecarpine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H13N3O/c22-18-13-6-2-4-8-15(13)20-17-16-12(9-10-21(17)18)11-5-1-3-7-14(11)19-16/h1-8,19H,9-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1059