Learn More
Rutaecarpine, MedChemExpress
Código de producto. 16494767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494767 50 mg 50 miligramos
16458878 10 mg 10 miligramos
16439006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16494767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0147
MedChemExpress Rutaecarpine, an alkaloid of Evodia rutaecarpa, is an inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 0.28 μM.
Rutaecarpine, an alkaloid of Evodia rutaecarpa, is an inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 0.28 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rutaecarpine
CAS 84-26-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13N3O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Rutecarpine
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (174.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N2C(C(NC3=C4C=CC=C3)=C4CC2)=NC5=C1C=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 287.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.32
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation