Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rutaecarpina
Código de producto. 17241182 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17241182 1 g 1 g
17251182 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17241182 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465980010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-26-4
Fórmula molecular C18H13N3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rutaecarpina
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: prácticamente insoluble. Otras solubilidades: soluble en alcohol, benceno, cloroformo, éter
Punto de fusión 259,0°C a 260,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 287,32
Clave InChI ACVGWSKVRYFWRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1N2CCC3=C(NC4=CC=CC=C34)C2=NC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 3,13,21-triazapentacyclo[11.8.0.0²,¹⁰.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(10),4,6,8,15,17,19-octaen-14-one
Peso molecular (g/mol) 287.32