Learn More
Brady™ Estación de candado portátil de polipropileno resistente al óxido
Código de producto. 11731116 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11731116 Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 11731116 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 811218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    119.43€ / paquete de 1
    Ahorro 19.57€
    14% Descuento
En stock
La estación de candado portátil de polipropileno a prueba de óxido garantiza que los dispositivos de bloqueo permanezcan fácilmente accesibles y listos para usar cuando sea necesario.
  • Estas estaciones compactas y resistentes vienen con un asa acoplable para fácil portabilidad, además de ranuras para tornillos para montaje permanente en la pared.
  • La cubierta semitransparente con cerradura protege el contenido de la exposición a entornos hostiles.
  • Proporciona una caja por trabajador o comparte una dentro de tu equipo.
  • Llevar tu equipo contigo nunca fue tan fácil y limpio.
  • La estación se suministra sin contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Estación de bloqueo
Alternate Part Number ESTACIÓN DE CANDADO PORTÁTIL (VACÍA)
Color Amarillo
Material Polipropileno
Fondo (imperial) 2,52 in
Fondo (métrico) 64 mm
Descripción Estación portátil de candado
Dimensiones (Pr x An x Al) 64 x 337 x 432 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 17.008 in
Altura (métrico) 432 mm
Incluye Estación portátil de candado
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 13,268 in
Anchura (métrico) 337 mm