Learn More
Brady™ Estación de bloqueo portátil de polipropileno resistente al óxido
Código de producto. 11721116 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11721116 Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 11721116 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 811217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    171.91€ / paquete de 1
    Ahorro 26.09€
    13% Descuento
En stock
La estación de bloqueo portátil de polipropileno a prueba de óxido garantiza que los dispositivos de bloqueo permanezcan fácilmente accesibles y listos para usar cuando sea necesario.
  • Estas estaciones compactas y resistentes vienen con un asa acoplable para fácil portabilidad, además de ranuras para tornillos para montaje permanente en la pared.
  • La cubierta semitransparente con cerradura protege el contenido de la exposición a entornos hostiles.
  • Proporciona una caja por trabajador o comparte una dentro de tu equipo.
  • Llevar tu equipo contigo nunca fue tan fácil y limpio.
  • La estación se suministra sin contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Estación de bloqueo
Alternate Part Number CONJUNTO, ESTACIÓN DE BLOQUEO
Color Amarillo
Material Polipropileno
Fondo (imperial) 6,73 in
Fondo (métrico) 171 mm
Descripción Estación de bloqueo portátil
Dimensiones (Pr x An x Al) 171 x 462 x 432 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 17.008 in
Altura (métrico) 432 mm
Incluye La estación se suministra sin contenido
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 17.008 in
Anchura (métrico) 432 mm