Learn More
Bolle Safety Gafas de seguridad RUSH+ 2.0 con recubrimiento antiempañador y rayado platino
Tienda Bollé Safety ProductosDescripción
- Diseñado para entornos hostiles: Diseñado para resistir condiciones industriales exigentes, lo que lo convierte en una opción fiable para profesionales de la seguridad en múltiples sectores.
- Campo visual amplio: El diseño de lentes grandes mejora la visión periférica, mejorando la conciencia y reduciendo el riesgo en entornos laborales dinámicos.
- Tecnología de recubrimiento PLATINUM: El recubrimiento antiempaña y antirayado de alto rendimiento garantiza una claridad duradera, incluso en condiciones difíciles (clasificación K y N).
- Comodidad durante todo el día: El chasis ligero y bien equilibrado reduce la fatiga del usuario y permite un uso prolongado.
- Ajuste ergonómico optimizado: Las bisagras de apertura ancha y la parte frontal flexible minimizan los puntos de presión y mejoran el confort general.
- Reducción de espacios para una mejor protección: El mejor diseño del ajuste ayuda a limitar los espacios entre la cara y las gafas, aumentando la seguridad.
- Disponible en dos tallas (S y M/L): Garantiza un mejor ajuste para un rango más amplio de usuarios, mejorando la comodidad y la conformidad.
- Opciones versátiles de lentes: Múltiples tonos para lentes disponibles para adaptarse a diversas condiciones de luz y entornos laborales exigentes.
- Duradero y rentable: La construcción robusta y el recubrimiento premium prolongan la vida útil del producto, reduciendo la frecuencia de reemplazo.
- Apoya objetivos de sostenibilidad: Fabricado con 28 materiales reciclados, ayudando a reducir el impacto ambiental y alinearse con los compromisos ESG.
- Mejora la adopción de los trabajadores: Un diseño cómodo y adaptable fomenta el uso constante, mejorando la seguridad laboral en general.
- Adecuado para múltiples industrias: Ideal para construcción, fabricación, mantenimiento, logística y otros entornos de alto riesgo.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 16321-1 |
| Tipo de lente | Clasificación C (Impacto), Clasificación GL1 |
| Revestimiento de lente | Platino, Antivaho, Antiarañazos |
| Tinción de lente | Cobre |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Color de marco | Rojo, negro |
| Tamaño | M/L |
| Material | Plástico |
| Desechables | Reutilizables |
| Lens Material | Policarbonato |
| Mostrar más |