Learn More
Bolle Safety Gafas de seguridad RUSH+ 2.0 con recubrimiento antiempañador y rayado platino
Código de producto. 31810793 Tienda Bollé Safety Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Azul, negro
Gris, negro
Rojo, negro
Tinción de lente:
Bronce
Cobre
Humo
Transparente
Ámbar
Tamaño:
M/L
Pequeño
Tamaño de la unidad:
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de marco Tinción de lente Tamaño Tamaño de la unidad
31810793 Rojo, negro Transparente M/L cada uno
31810772 Gris, negro Transparente Pequeño cada uno
31810785 Rojo, negro Transparente Pequeño cada uno
31810796 Gris, negro Humo Pequeño cada uno
31810778 Rojo, negro Humo Pequeño cada uno
31810804 Gris, negro Cobre Pequeño cada uno
31810776 Gris, negro Ámbar Pequeño cada uno
31810808 Gris, negro Bronce Pequeño cada uno
31810805 Gris, negro Ámbar M/L cada uno
31810773 Gris, negro Bronce M/L cada uno
31810795 Gris, negro Humo M/L cada uno
31810789 Rojo, negro Humo M/L cada uno
31810782 Gris, negro Transparente M/L cada uno
31810783 Azul, negro Transparente M/L cada uno
31810780 Gris, negro Cobre M/L cada uno
31810803 Rojo, negro Cobre M/L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 31810793 Proveedor Bolle Safety N.º de proveedor RUSPMN11E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.11€
    8.55€ / paquete de 1
    Ahorro 1.56€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gafas de seguridad premium con recubrimiento antiempaña y arañazos PLATINUM, visión amplia, comodidad ergonómica y protección duradera.
  • Diseñado para entornos hostiles: Diseñado para resistir condiciones industriales exigentes, lo que lo convierte en una opción fiable para profesionales de la seguridad en múltiples sectores.
  • Campo visual amplio: El diseño de lentes grandes mejora la visión periférica, mejorando la conciencia y reduciendo el riesgo en entornos laborales dinámicos.
  • Tecnología de recubrimiento PLATINUM: El recubrimiento antiempaña y antirayado de alto rendimiento garantiza una claridad duradera, incluso en condiciones difíciles (clasificación K y N).
  • Comodidad durante todo el día: El chasis ligero y bien equilibrado reduce la fatiga del usuario y permite un uso prolongado.
  • Ajuste ergonómico optimizado: Las bisagras de apertura ancha y la parte frontal flexible minimizan los puntos de presión y mejoran el confort general.
  • Reducción de espacios para una mejor protección: El mejor diseño del ajuste ayuda a limitar los espacios entre la cara y las gafas, aumentando la seguridad.
  • Disponible en dos tallas (S y M/L): Garantiza un mejor ajuste para un rango más amplio de usuarios, mejorando la comodidad y la conformidad.
  • Opciones versátiles de lentes: Múltiples tonos para lentes disponibles para adaptarse a diversas condiciones de luz y entornos laborales exigentes.
  • Duradero y rentable: La construcción robusta y el recubrimiento premium prolongan la vida útil del producto, reduciendo la frecuencia de reemplazo.
  • Apoya objetivos de sostenibilidad: Fabricado con 28 materiales reciclados, ayudando a reducir el impacto ambiental y alinearse con los compromisos ESG.
  • Mejora la adopción de los trabajadores: Un diseño cómodo y adaptable fomenta el uso constante, mejorando la seguridad laboral en general.
  • Adecuado para múltiples industrias: Ideal para construcción, fabricación, mantenimiento, logística y otros entornos de alto riesgo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 16321-1
Tipo de lente Clasificación C (Impacto), Clasificación UL1.2
Revestimiento de lente Platino, Antivaho, Antiarañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Rojo, negro
Tamaño M/L
Material Plástico
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato, TPR
Protección UV UV380
Frame Type Sin marco