Learn More
Ruscogenin, MedChemExpress
Descripción
Ruscogenin, an important steroid sapogenin derived from Ophiopogon japonicus, attenuates cerebral ischemia-induced blood-brain barrier dysfunction by suppressing TXNIP/NLRP3 inflammasome activation and the MAPK pathway and exerts significant anti-inflammatory and anti-thrombotic activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ruscogenin |
| CAS | 472-11-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H42O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (116.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC=C(C[C@@H](O)C5)[C@@]6([C@@H]5O)C)([H])[C@]6([H])CC2 |
| Peso molecular (g/mol) | 430.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.62 |
| Mostrar más |