Learn More
MedChemExpress Rusalatide acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.26% |
| CAS | 875455-82-6 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 2371.5 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | TP508 amide acetate |