Learn More
Rupintrivir, TRC
Código de producto. 30409389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409389 2.5 mg -
30412827 0.25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30409389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR7017002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 223537-30-2
Fórmula molecular C31H39FN4O7
Peso molecular (g/mol) 598.66
Sinónimo (2E,4S)-4-[[(2R,5S)-2-[(4-Fluorophenyl)methyl]-6-methyl-5-[[(5-methyl-3-isoxazolyl)carbonyl]amino]-1,4-dioxoheptyl]amino]-5-[(3S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]-2-pentenoic Acid, AG 7088
Nombre IUPAC etil (E,4S)-4-[[(2R,5S)-2-[(4-fluorofenil)metilo]-6-metil-5-[(5-metil-1,2-oxazol-3-carbonil)amino]-4-oxoxanoil]-5-[(3S)-2-oxopirrolidina-3-il]pent-2-enoato
SMILES CCOC(=O)\C=C\[C@H](C[C@@H]1CCNC1=O)NC(=O)[C@@H](CC(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc(C)on2)C(C)C)Cc3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rupintrivir
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H39FN4O7/c1-5-42-27(38)11-10-24(16-21-12-13-33-29(21)39)34-30(40)22(15-20-6-8-23(32)9-7-20)17-26(37)28(18(2)3)35-31(41)25-14-19(4)43-36-25/h6-11,14,18,21-22,24,28H,5,12-13,15-17H2,1-4H3,(H,33,39)(H,34,40)(H,35,41)/b11-10+/t21-,22+,24+,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 598.2803