Learn More
Fumarato Rupatadina, TRC
Código de producto. 30012147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012147 1 g 1 g
30006122 5 mg 5 miligramos
30010915 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR7016501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182349-12-8
Fórmula molecular C26 H26 Cl N3 . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 532.03
Sinónimo 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-[1-[(5-methyl-3-pyridinyl)methyl]-4-piperidinylidene]-, (2E)-2-butenedioate (1:1), 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-[1-[(5-methyl-3-pyridinyl)methyl]-4-piperidinylidene]-, (E)-2-butenedioate (1:1), Rupatadine fumarate
Nombre IUPAC (E)-pero-2-ácido enedioico; 8-cloro-11-[1-[(5-metilpiridina-3-il)metil]piperidina-4-ilideno]-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina
SMILES Cc1cncc(CN2CCC(=C3c4ccc(Cl)cc4CCc5cccnc35)CC2)c1.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rupatadine Fumarate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26ClN3.C4H4O4/c1-18-13-19(16-28-15-18)17-30-11-8-20(9-12-30)25-24-7-6-23(27)14-22(24)5-4-21-3-2-10-29-26(21)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6-7,10,13-16H,4-5,8-9,11-12,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 531.1925
Porcentaje de pureza >95%