Learn More
Rupatadine Fumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16486206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486206 100 mg 100 miligramos
16401676 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16486206 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13511A
MedChemExpress Rupatadine (UR-12592) Fumarate is a potent, orally active and long-lasting dual PAF/H1 antagonist, with Kis of 0.55 μM and 0.1 μM, respectively. Rupatadine Fumarate can be used for the research of allergic rhinitis and urticaria.
Rupatadine (UR-12592) Fumarate is a potent, orally active and long-lasting dual PAF/H1 antagonist, with Kis of 0.55 μM and 0.1 μM, respectively. Rupatadine Fumarate can be used for the research of allergic rhinitis and urticaria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rupatadine Fumarate
CAS 182349-12-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H30ClN3O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo UR-12592 Fumarate
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (56.39 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC1=CN=CC(CN2CC/C(CC2)=C3C4=CC=C(Cl)C=C4CCC5=CC=CN=C5\3)=C1.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 532.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.03
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation