Learn More
Fumarato de rupatadina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rupatadine-d4 Fumarate |
| CAS | 1795153-63-7 |
| Fórmula molecular | C30H26D4ClN3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 8-Chloro-6,11-dihydro-11-[1-[(5-methyl-3-pyridinyl)methyl]-4-piperidinylidene-d4]- 5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine (2E)-2-Butenedioate, Rupafin-d4 Fumarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H26ClN3.C4H4O4/c1-18-13-19(16-28-15-18)17-30-11-8-20(9-12-30)25-24-7-6-23(27)14-22(24)5-4-21-3-2-10-29-26(21)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,6-7,10,13-16H,4-5,8-9,11-12,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/i11D2,12D2; |
| SMILES | [2H]C1(CC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC(N1CC5=CN=CC(=C5)C)([2H])[2H])[2H].C(=C/C(=O)O)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-but-2-enedioico; 8-cloro-11-[2,2,6,6-tetradeuterio-1-[(5-metilpiridin-3-il)metil]piperidin-4-ilideno]-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 536.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 535.2176 |