Learn More
Applied Biosystems™ 3730 Running Buffer (10X)
Código de producto. 15833550 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15833550 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15833550 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4335613
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El tampón de desplazamiento concentrado se utiliza para la electroforesis en los analizadores de ADN Applied Biosystems™ 3730 y 3730XL.
El tampón de desplazamiento concentrado se utiliza para la electroforesis en los analizadores de ADN Applied Biosystems™ 3730 y 3730xl.
Nota: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de procesamiento
Concentración 10 X
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Para utilizar con (equipo) Analizador de ADN 3730xl, analizador de ADN 3730
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación estándar
Tipo de producto Tampón de desplazamiento 3730
Cantidad 500 mL
Formulario Líquido