Learn More
Ácido ruménico (~80%), TRC
Código de producto. 30137982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137982 25 mg 25 miligramos
30136461 50 mg 50 miligramos
17908134 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70159025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2540-56-9
Fórmula molecular C18 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 280.45
Sinónimo 9,11-Octadecadienoic acid, (E,Z)- (8CI), (9Z,11E)-9,11-Octadecadienoic acid, (9Z,11E)-Octadecadienoic acid, 9-cis,11-trans-Linoleic acid, 9-cis,11-trans-Octadecadienoic acid, 9Z,11E-Octadecadienoic acid, Bovinic acid, Rumenic acid, cis-9,trans-11 Conjugated linoleic acid, cis-9,trans-11-Octadecadienoic acid, trans-11-cis-9-Octadecadienoic acid, 9,11-Octadecadienoic acid, (9Z,11E)-, Rumenic Acid
Nombre IUPAC (9Z,11E)-octadeca-9,11-ácido dienoico
SMILES CCCCCC\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rumenic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.2402