Learn More
Brady™ Candados de seguridad de nailon reforzado y resistente
Código de producto. 15693557 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Anchura (métrico):
38 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15693557 Blanco 38 mm paquete de 6
15603557 Negro 38 mm paquete de 6
15683547 Azul 38 mm paquete de 6
15673557 Marrón 38 mm paquete de 6
15623557 Verde 38 mm paquete de 6
15633557 Naranja 38 mm paquete de 6
15683557 Morado 38 mm paquete de 6
15693547 Rojo 38 mm paquete de 6
15613557 Amarillo 38 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15693557 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    119.81€ / paquete de 6
    Ahorro 18.19€
    13% Descuento
En stock
Los candados de seguridad Brady™ estándar con grillete de acero son los candados definitivos para todas las necesidades de seguridad, y están mecanizados con precisión para una mejor resistencia a la manipulación.
  • El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de los golpes cuando la llave está insertada
  • Mecanizado de precisión de seis pines para cortes de llave más exclusivos y mejor resistencia a la manipulación
  • La muesca reservada y paracéntrica proporciona una seguridad óptima
  • El diseño especial prohíbe que la llave se suelte hasta el grillete del candado está cerrado
  • Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
  • El cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • Se suministra una llave con cada cerradura
  • Retención de la llave: la llave no se liberará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado
Especificaciones
Tipo de producto Candados de seguridad
Alternate Part Number CANDADO SFTY NYLON 38MM SHA BLANCO 6/PAC
Color Blanco
Material Nailon reforzado
Descripción Candados de seguridad: grillete de nailon
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Dimensiones (L x An) 38,00 x 86,50 mm
Altura (métrico) 86,5 mm
Altura de la argolla (métrico) 38,00 mm
N.º de pasadores 6
Cantidad 6/Caja
Anchura (métrico) 38 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33 mm