Learn More
Brady™ Candados de seguridad de nailon reforzado y resistente
Código de producto. 15603557
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Marrón
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Anchura (métrico):
38 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (métrico) unitSize
15603557 Negro 38 mm paquete de 6
11721386 Negro 38 mm paquete de 6
11701386 Azul 38 mm paquete de 6
15683547 Azul 38 mm paquete de 6
11791386 Marrón 38 mm paquete de 6
15673557 Marrón 38 mm paquete de 6
11741386 Verde 38 mm paquete de 6
15623557 Verde 38 mm paquete de 6
11751386 Naranja 38 mm paquete de 6
15633557 Naranja 38 mm paquete de 6
11701396 Morado 38 mm paquete de 6
15683557 Morado 38 mm paquete de 6
11711386 Rojo 38 mm paquete de 6
15693547 Rojo 38 mm paquete de 6
11711396 Blanco 38 mm paquete de 6
15693557 Blanco 38 mm paquete de 6
11731386 Amarillo 38 mm paquete de 6
15613557 Amarillo 38 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 15603557 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    119.81€ / paquete de 6
    Ahorro 18.19€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los candados de seguridad Brady™ estándar con grillete de acero son los candados definitivos para todas las necesidades de seguridad, y están mecanizados con precisión para una mejor resistencia a la manipulación.
  • El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de los golpes cuando la llave está insertada
  • Mecanizado de precisión de seis pines para cortes de llave más exclusivos y mejor resistencia a la manipulación
  • La muesca reservada y paracéntrica proporciona una seguridad óptima
  • El diseño especial prohíbe que la llave se suelte hasta el grillete del candado está cerrado
  • Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
  • El cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • Se suministra una llave con cada cerradura
  • Retención de la llave: la llave no se liberará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado
Especificaciones
Tipo de producto Candados de seguridad
Alternate Part Number CANDADO SFTY NYLON 38MM SHA NEGRO 6/PAC
Color Negro
Material Nailon reforzado
Descripción Candados de seguridad: grillete de nailon
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Dimensiones (L x An) 38,00 x 86,50 mm
Altura (métrico) 86,5 mm
Altura de la argolla (métrico) 38,00 mm
N.º de pasadores 6
Cantidad 6/Caja
Anchura (métrico) 38 mm
Anchura de la argolla (métrico) 33 mm