Learn More
Brady™ Candados de seguridad diferentes con llave
Artikelnummer. 11896043 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Color:
Amarillo
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Pakningsstørrelse:
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Pakningsstørrelse
11896043 Negro paquete de 6
15643497 Negro paquete de 6
11816053 Verde paquete de 6
15613497 Verde paquete de 6
11826053 Naranja paquete de 6
15633497 Naranja paquete de 6
11806053 Amarillo paquete de 6
15623497 Amarillo paquete de 6
11886043 Rojo paquete de 6
15693487 Rojo paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11896043 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 051353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    119.81€ / paquete de 1
    Ahorro 18.19€
    13% Descuento
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Los candados de seguridad Brady™ son los candados definitivos para todas las necesidades de seguridad, y están mecanizados con precisión para una mejor resistencia a la manipulación.
  • El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de los golpes cuando la llave está insertada
  • Mecanizado de precisión de seis pines para cortes de llave más exclusivos y mejor resistencia a la manipulación
  • La muesca reservada y paracéntrica proporciona una seguridad óptima
  • El diseño especial prohíbe que la llave se suelte hasta el grillete del candado está cerrado
  • Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión
  • El cuerpo no conductor y antichispazos cuenta con un diseño acanalado para facilitar el agarre y el manejo
  • Se suministra una llave con cada cerradura
  • Retención de la llave: la llave no se liberará hasta que el grillete del candado esté bien cerrado
Tekniske data
Tipo de producto Candados de seguridad
Alternate Part Number CANDADO SFTY ACERO 38MM SHA NEGRO 6/PAC
Color Negro
Material Nailon reforzado
Descripción Candados de seguridad: estándar
Diámetro de la argolla (métrico) 6,5 mm
Dimensiones (L x An) 38,50 x 86,50 mm
Altura (métrico) 38 mm
Altura de la argolla (métrico) 38,00 mm
Material (Shackle) Acero endurecido
N.º de pasadores 6
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 33,00 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.