Learn More
Brady™ Resistente reforzado Nylon Candado de seguridad con cuerpo y arco de aluminio
Código de producto. 13445072 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Nailon reforzado
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
13445072 Nailon reforzado paquete de 6
1 options
Código de producto. 13445072 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    107.14€ / paquete de 1
    Ahorro 15.86€
    12% Descuento
En stock
Los candados de seguridad Brady Compact son una gama ligera de candados adecuados para programas de aislamiento de energía.
  • Se complementan con el Brady Candado de seguridad y tienen las mismas características.
  • El cilindro único está aislado para proteger a los trabajadores de golpes cuando se inserta la llave y está mecanizado con precisión de 5 pines para lograr cortes de llave más exclusivos y una mejor resistencia a la manipulación.
  • La ranura reservada y paracéntrica proporciona una seguridad óptima y el diseño especial evita que se suelte la llave hasta que el arco del candado esté cerrado.
  • Las cerraduras son compactas y ligeras y resisten al impacto, la temperatura, los productos químicos y la corrosión.
  • Su cuerpo no conductor y antichispas presenta un diseño acanalado para facilitar su agarre y manipulación.
  • Se suministra 1 llave con cada cerradura.
  • Retención de llave (la llave ’no se liberará hasta que el grillete del candado esté cerrado de forma segura).
  • Están disponibles codificación y gráficos personalizados.
  • Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener gráficos de claves personalizados.
Especificaciones
Tipo de producto Candado
Alternate Part Number 814122
Color Blanco
Material Nailon reforzado
Descripción Candados de seguridad compactos
Diámetro de la argolla (imperial) 0,186 in
Diámetro de la argolla (métrico) 4.72 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 16 x 32 x 64 mm
Dimensiones (L x An) 32 x 64 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (métrico) 64 mm
Altura de la argolla (métrico) 25 mm
Material (Shackle) Aluminio
N.º de pasadores 5
Cantidad 6 Pk.
Anchura (imperial) 1,26 in
Anchura (métrico) 32 mm
Anchura de la argolla (métrico) 25.91 mm