Learn More
Brady™ Bolsa de bloqueo de lona resistente
Código de producto. 11721925 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro sobre amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11721925 Negro sobre amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 11721925 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 065780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.10€
    40.26€ / paquete de 1
    Ahorro 5.84€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Esta bolsa de bloqueo amarilla muy visible está hecha de lona resistente con un cordón y se puede cerrar con candado. Para fijar enchufes en aparatos portátiles, cables en conectores neumáticos, colgantes de grúa, etc. Contenido no incluido.
  • Contenido no incluido.
Especificaciones
Tipo de producto Bolsa de bloqueo
Alternate Part Number BOLSA L/O BOLSA DE LONA AMARILLA DE PATO
Color Negro sobre amarillo
Material PVC
Descripción Bolsa de bloqueo hecha de lona resistente con cordones
Dimensiones (L x An) 247.65 x 457.20 mm
Cantidad 1 unidad