Learn More
Clorhidrato de rufloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rufloxacin Hydrochloride |
| CAS | 106017-08-7 |
| Fórmula molecular | C17 H18 F N3 O3 S . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid','9-fluoro-2,3-dihydro-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-','hydrochloride (1:1), 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid','9-fluoro-2,3-dihydro-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-','monohydrochloride (9CI), ISF 09334, Monos, Qari, Rufloxacin hydrochloride, Tebraxin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18FN3O3S.ClH/c1-19-2-4-20(5-3-19)14-12(18)8-10-13-16(14)25-7-6-21(13)9-11(15(10)22)17(23)24;/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,23,24);1H |
| SMILES | Cl.CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4CCSc2c34)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 399.8675 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.082 |