Learn More
Rufloxacin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16458496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458496 100 mg 100 miligramos
16434507 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0902A
MedChemExpress Rufloxacin hydrochloride (MF-934 hydrochloride) is a fluoroquinolone antibacterial, inhibits B-cell differentiation in human mononuclear cells, inhibits Topo.
Rufloxacin hydrochloride (MF-934 hydrochloride) is a fluoroquinolone antibacterial, inhibits B-cell differentiation in human mononuclear cells, inhibits Topo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rufloxacin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 106017-08-7
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19ClFN3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MF-934 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 2 mg/mL (5.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 0.0852 mg/mL (0.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C(C1=O)=CN2CCSC3=C(N4CCN(C)CC4)C(F)=CC1=C23)O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 399.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.87
Porcentaje de pureza 95.0%