Learn More
Rufinamida USP Compuesto relacionado B, Mikromol™
Código de producto. 30461213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461213 4 x 25 mg 100 miligramos
30049229 25 mg 25 miligramos
30052579 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461213 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3338.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Rufinamida USP Compuesto relacionado B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
CAS 217448-86-7
Nombres de analitos o componentes Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H9 F2 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl 1-(2,6-Difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate, Rufinamide Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9F2N3O2/c1-18-11(17)10-6-16(15-14-10)5-7-8(12)3-2-4-9(7)13/h2-4,6H,5H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
Nombre IUPAC 1-[(2,6-difluorofenil)metil]triazol-4-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 253.2
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0663 g/mol