Learn More
Rufinamida USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Código de producto. 30051711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051711 25 mg 25 miligramos
30051335 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051711 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3338.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Rufinamida USP Compuesto relacionado A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
CAS 106308-41-2
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H9 F N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, Rufinamide Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9FN4O/c11-8-4-2-1-3-7(8)5-15-6-9(10(12)16)13-14-15/h1-4,6H,5H2,(H2,12,16)
SMILES NC(=O)c1cn(Cc2ccccc2F)nn1
Nombre IUPAC 1-[(2-fluorofenil)metil]triazol-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 220.2
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.076 g/mol