Learn More
Rufinamida, TRC
Código de producto. 30006526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006526 250 mg 250 miligramos
30003910 50 mg 50 miligramos
17903225 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR701550250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106308-44-5
Fórmula molecular C10 H8 F2 N4 O
Peso molecular (g/mol) 238.19
Sinónimo 1-[(2,6-Difluorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, 1-[(2,6-Difiuorophenyl)methyl]-1H-1,2,3-triazole-4 carboxamide, Banzel, CGP 33101, E 2080, Inovelon, RUF 331, Rufinamide
Nombre IUPAC 1-[(2,6-difluorofenil)metil]triazola-4-carboxamida
SMILES NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rufinamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0666
Porcentaje de pureza >95%