Learn More
Rufinamida-5-Carboxamida, TRC
Código de producto. 30425535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425535 2.5 mg 2.50 miligramo
30410978 5 mg -
30418929 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR7014702.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1622904-99-7
Fórmula molecular C10H8F2N4O
Peso molecular (g/mol) 238.19
Sinónimo Rufinamide Impurity 3
Nombre IUPAC 3-[(2,6-difluorofenil)metil]triazola-4-carboxamida
SMILES NC(=O)c1cnnn1Cc2c(F)cccc2F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rufinamide-5-Carboxamide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)5-16-9(10(13)17)4-14-15-16/h1-4H,5H2,(H2,13,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0666