Learn More
R&D Systems™ Rufinamide
Código de producto. 18085082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18085082 10 mg 10 miligramos
18016002 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085082 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3828/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Prolongs inactivation of sodium channels; anticonvulsant
Board spectrum anticonvulsant. Prolongs the inactivation of sodium channels and limits the frequency of action potential firing in cultured and acutely isolated neurons. Displays anticonvulsive activity in a range of animal seizure models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106308-44-5
Fórmula molecular C10H8F2N4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rufinamide
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.19
Pureza >99%
Peso molecular 238.198