Learn More
Rucaparib, TRC
Código de producto. 30133183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133183 10 mg 10 miligramos
30132451 50 mg 50 miligramos
30006972 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70158010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 283173-50-2
Fórmula molecular C19H18FN3O
Peso molecular (g/mol) 323.36
Sinónimo 8-Fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2-[4-[(methylamino)methyl]phenyl]-6H-pyrrolo[4,3,2-ef][2]benzazepin-6-one, 8-Fluoro-2-[4-[(methylamino)methyl]phenyl]-1,3,4,5-tetrahydro-6H-azepino[5,4,3-cd]indol-6-one, Rubraca, 8-Fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2-[4-[(methylamino)methyl]phenyl]-6H-azepino[5,4,3-cd]indol-6-one;
SMILES CNCc1ccc(cc1)c2[nH]c3cc(F)cc4C(=O)NCCc2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rucaparib
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18FN3O/c1-21-10-11-2-4-12(5-3-11)18-14-6-7-22-19(24)15-8-13(20)9-16(23-18)17(14)15/h2-5,8-9,21,23H,6-7,10H2,1H3,(H,22,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1434