Learn More
Tocris Bioscience™ Rucaparib camsylate
Descripción
Rucaparib camsylate is a PARP inhibitor. Chemosensitizes colorectal cancer cells to Temozolomide (Cat. No. 2706) and Topotecan (Cat. No. 4562) in vitro and in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-Fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2-[4-[(methylamino)methyl]phenyl]-6 H-pyrrolo[4,3,2,ef][2 ]benzazepin-6-one (1 S,4 R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1 ]heptane-1-methanesulfonic acid |
| CAS | 1859053-21-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C19H18FN3O.C10H16O4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 555.66 |
| Pureza | 98% |