Learn More
Rubusoside, MedChemExpress
Descripción
Rubusoside is a natural sweetener and a solubilizing agent with antiangiogenic and antiallergic properties.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rubusoside |
| CAS | 64849-39-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H50O13 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 110 mg/mL (171.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]([C@]1([H])CC2)(CCC[C@@]1(C)C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=O)[C@@]4([H])[C@]2(CC5=C)C[C@@]5(O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]6O)O)([H])O[C@@H]6CO)CC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 642.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 642.73 |
| Mostrar más |