Learn More
Rubreno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346970 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10449060 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132385000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 517-51-1 | C42H28 | 532.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-51-1
Fórmula molecular C42H28
Peso molecular (g/mol) 532.67
Número MDL MFCD00003703
Clave InChI YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenyl
PubChem CID 68203
Nombre IUPAC 5,6,11,12-tetrafeniltetraceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubrene
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 330°C to 335°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Beilstein 05, II, 726
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.67
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino