Learn More
Rubreno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410408 1 g 1 g
15420408 5 g 5 g
15430408 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15410408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53507.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    90.65€ / 1 g
    Ahorro 10.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 517-51-1 | C42H28 | 532.686 g/mol
Rubrene is an organic semiconductor used in organic light-emitting diodes (OLEDs) and organic field-effect transistors. It is used as a sensitizer in chemoluminesence. It is also used to prepare single crystal transistors. It acts as a reagent for chemiluminescence research and for transition metal complex ligation. Further, it is used as a p-type organic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rubreno es un semiconductor orgánico utilizado en los diodos emisores de luz orgánicos (OLED) y los transistores de efecto de campo orgánico. Se utiliza como sensibilizador en la quimioluminiscencia. También se utiliza para preparar transistores de un único cristal. Actúa como reactivo para la investigación de quimioluminiscencia y para la ligación de complejos de metales de transición. Además, se utiliza como semiconductor orgánico tipo p.
Solubilidad
Soluble en tolueno caliente. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-51-1
Fórmula molecular C42H28
Peso molecular (g/mol) 532.686
Número MDL MFCD00003703
Clave InChI YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rubrene, 5,6,11,12-tetraphenylnaphthacene, rubren, naphthacene, 5,6,11,12-tetraphenyl, rubrene, powder, acmc-209kvj, 5,11,12-tetraphenyltetracene, 5,11,12-tetraphenylnaphthacene, naphthacene,6,11,12-tetraphenyl
PubChem CID 68203
Nombre IUPAC 5,6,11,12-tetrafeniltetraceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(C4=C(C5=CC=CC=C5C(=C24)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubrene
Punto de fusión 330°C to 335°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1917339
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.68
Porcentaje de pureza 97%