Learn More
Ruboxistaurin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Ruboxistaurin (LY333531) hydrochloride is an orally active, selective PKC beta inhibitor (Ki=2 nM). Ruboxistaurin hydrochloride exhibits ATP dependent competitive inhibition of PKC beta I with an IC50 of 4.7 nM. Ruboxistaurin hydrochloride inhibits PKC beta II with an IC50 of 5.9 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Ruboxistaurin hydrochloride |
| CAS | 169939-93-9 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H29ClN4O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | LY333531 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 6.67 mg/mL (13.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC(C(C2=CN(C3=CC=CC=C32)CCO[C@H](CN(C)C)CC4)=C1C5=CN4C6=CC=CC=C56)=O.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 505.01 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?