Learn More
Rubiginona B2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rubiginone B2 |
| CAS | 130548-10-6 |
| Fórmula molecular | C20 H16 O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16O4/c1-10-8-11-6-7-13-18(16(11)14(21)9-10)20(23)12-4-3-5-15(24-2)17(12)19(13)22/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc2C(=O)c3c(ccc4CC(C)CC(=O)c34)C(=O)c12 |
| Nombre IUPAC | 8-metoxi-3-metil-3,4-dihidro-2H-benzo[a]antraceno-1,7,12-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 320.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.1049 |