Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex S NB80S
Código de producto. 15376952 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
9
10
11
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15376952 9 cada uno
15356952 10 cada uno
15366952 11 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15376952 Proveedor uvex N.º de proveedor 6019001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.90€
    48.37€ / paquete de 1
    Ahorro 1.53€
    3% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El material de soporte interlock de algodón, junto con el exterior de NBR, hace que estos guantes sean adecuados para aplicaciones que requieren protección contra productos químicos y riesgos mecánicos.
  • Guantes de protección frente a productos químicos NBR largos de material portador interlock de algodón reforzado
  • El revestimiento de NBR proporciona resistencia a la abrasión mecánica
  • El material de soporte interlock de algodón de alta calidad aumenta la comodidad del usuario
  • Los guantes son resistentes a una amplia variedad de productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
  • Ajuste ergonómico con destreza e instinto mejorados
  • Ideal para aplicaciones en la industria química, trabajos de construcción de alcantarillado y limpieza de ciudades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Coating Material NBR
Color Verde
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 9
Norma EN388 2121X
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKOPT
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón interbloqueo
Serie Rubiflex S NB80S
Longitud (métrico) 80 cm