Descripción
- Guantes de protección frente a productos químicos, con revestimiento NBR y puño amplio de estilo manopla
- El material de soporte de algodón entrelazado reforzado ofrece protección mecánica
- Resistente a muchos productos químicos, ácidos, álcalis, aceites minerales y disolventes
- El diseño ergonómico es cómodo y muy flexible
- Sin silicona según la prueba de impresión
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | bacteriológico |
| Coating Material | NBR |
| Color | Verde |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a productos químicos |
| Tamaño | 10 |
| Norma EN388 | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Tipo B |
| EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | JKOPT |
| Mostrar más |