Learn More
uvex Guantes de protección frente a productos químicos Rubiflex ESD NB35A
Código de producto. 17230511 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
10 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17230511 10 10 pares
17720988 6 10 pares
17200511 7 10 pares
17210511 8 10 pares
17220511 9 10 pares
17240511 11 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17230511 Proveedor uvex N.º de proveedor 6095410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    178.98€ / 10 pares
    Ahorro 14.02€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los guantes de protección frente a productos químicos NBR de tejido elástico de punto antiestático y ligeros son ideales para las aplicaciones que requieren altas propiedades de descarga electrostática, además de protección contra grasa, aceites minerales
  • Guantes de protección de tejido elástico de punto antiestático frente a productos químicos
  • Totalmente recubiertos con revestimiento NBR especial conductivo de 0,40 mm
  • El material de soporte de carbono/interlock de algodón aumenta la comodidad
  • El ajuste ergonómico es extremadamente flexible para la sensibilidad táctil
  • Cumple con la norma actual DIN EN 16350:2014
  • Resistencia de contacto inferior a 10 8 ohmios
  • Agarre mejorado en zonas húmedas o mojadas
  • Resistente a la grasa, los aceites minerales y varios productos químicos
  • Libre de sustancias nocivas de acuerdo con OEKO-TEX™ Estándar 100
  • Ideal para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y entornos ESD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) DIN EN 16350:2014
Aplicaciones bacteriológico
Coating Material Nitrilo
Color Negro
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia No se ha probado
Latex Free Sí
Material NBR
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 10
Esterilidad No estéril
Norma EN388 2111X
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
Para utilizar con (aplicación) Automoción, manipulación de productos químicos, descarga electrostática, procesamiento de plástico y refinerías
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón, carbono
Serie Rubiflex ESD NB35A
Longitud (métrico) 35 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.