Learn More
Beskrivning
- Guantes de protección de tejido elástico de punto antiestático frente a productos químicos
- Totalmente recubiertos con revestimiento NBR especial conductivo de 0,40 mm
- El material de soporte de carbono/interlock de algodón aumenta la comodidad
- El ajuste ergonómico es extremadamente flexible para la sensibilidad táctil
- Cumple con la norma actual DIN EN 16350:2014
- Resistencia de contacto inferior a 10 8 ohmios
- Agarre mejorado en zonas húmedas o mojadas
- Resistente a la grasa, los aceites minerales y varios productos químicos
- Libre de sustancias nocivas de acuerdo con OEKO-TEX™ Estándar 100
- Ideal para su uso en atmósferas potencialmente explosivas y entornos ESD
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad (Europa) | DIN EN 16350:2014 |
| Aplicaciones | bacteriológico |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Negro |
| Desechables | Reutilizables |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Uso en laboratorio/sala limpia | No se ha probado |
| Latex Free | Sí |
| Material | NBR |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?