Learn More
Tetrafluoroborato de rubidio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445746 5 g 5 g
11455746 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20817.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18909-68-7 | BF4Rb | 172.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18909-68-7
Fórmula molecular BF4Rb
Peso molecular (g/mol) 172.27
Número MDL MFCD00083071
Clave InChI MERZTPVDEIGCOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rubidium tetrafluoroborate, rubidium 1+ tetrafluoroborate, rubidium fluoroborate, rubidium boron fluoride, borate 1-, rubidium, acmc-1bu19, rubidium 1+ ion tetrafluoroborate
PubChem CID 23696894
Nombre IUPAC tetrafluoroboranuro de rubidio(1+)
SMILES [Rb+].F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium tetrafluoroborate
Cantidad 5 g
Fórmula lineal RbBF4
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 98%