Learn More
Sulfato de rubidio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11390719 50 g 50 g
11380719 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010567.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7488-54-2 | H2O4RbS | 183.54 g/mol
Rubidium sulfate is used in hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7488-54-2
Fórmula molecular H2O4RbS
Peso molecular (g/mol) 183.54
Número MDL MFCD00011190
Clave InChI XNNUAZGCOYTNQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 197088
SMILES [Rb].OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium sulfate
Punto de fusión 1050°C
Forma física Polvo de malla -20
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Sinónimo rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC rubidio de ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 267
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.513
Densidad 3.613 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rubidium sulphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, dirubidium salt