Learn More
Estándar de rubidio: Rb a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
Código de producto. 30313550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
30313550 100 mL
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30313550 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTRBN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium
CAS 7440-17-7
Nombres de analitos o componentes Rubidium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Rb
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Rb
Fórmula InChI InChI=1 S/Rb
Tipo de solución Solución única
SMILES [Rb]
Elemento Rb
Nombre IUPAC rubidio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 85.468
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.912